Print…
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR451017-1G OR451017-250MG
APOSOR451017-1GEA 0 EUR
APOSOR451017-1G APOSOR451017-250MG
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₅H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11867905
Número CAS: 952675-30-8