Print…
3-Bromo-6-nitroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR45087-1G OR45087-250MG
APOSOR45087-1GEA 575 EUR
APOSOR45087-1G APOSOR45087-250MG
3-Bromo-6-nitroquinoline
3-Bromo-6-nitroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 165…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12024480
Número CAS: 7101-95-3