Print…
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
OR45060-1G OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA 259 EUR
APOSOR45060-1G APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Fórmula: C₉H₁₃ClN₂O₂
Peso Molecular: 216.665 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841078
Número CAS: 953408-97-4