Print…
2-Nitrobenzoyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450135-1G OR450135-250MG
APOSOR450135-1GEA 0 EUR
APOSOR450135-1G APOSOR450135-250MG
2-Nitrobenzoyl isocyanate
2-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD32264081
Número CAS: 5843-48-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II