Print…
3-Nitrobenzoyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450134-1G OR450134-250MG
APOSOR450134-1GEA 509 EUR
APOSOR450134-1G APOSOR450134-250MG
3-Nitrobenzoyl isocyanate
3-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₄N₂O₄
Peso Molecular: 192.128 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28365515
Número CAS: 5843-49-2
UN: 2206
ADR: 6.1 II