Print…
4-Nitrobenzoyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450133-1G OR450133-250MG
APOSOR450133-1GEA 0 EUR
APOSOR450133-1G APOSOR450133-250MG
4-Nitrobenzoyl isocyanate
4-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00116469
Número CAS: 4461-37-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II