Print…
3-Chlorobenzoyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450132-1G OR450132-250MG
APOSOR450132-1GEA 0 EUR
APOSOR450132-1G APOSOR450132-250MG
3-Chlorobenzoyl isocyanate
3-Chlorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09817215
Número CAS: 74703-17-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II