2-Phenylacetyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450129-1G
OR450129-250MG
APOSOR450129-1GEA
0
EUR
APOSOR450129-1G
APOSOR450129-250MG
2-Phenylacetyl isocyanate
2-Phenylacetyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula:
C₉H₇NO₂ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD16301042 Número CAS: 4461-27-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |