Print…
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 88.6 EUR
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₃BrN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275696
Número CAS: 858486-46-1