Print…
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 0 EUR
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393322
Número CAS: 148334-14-9