Print…
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 0 EUR
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Fórmula: C₇H₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520894
Número CAS: 1260751-81-2