Print…
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR450015-100MG OR450015-250MG
APOSOR450015-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR450015-100MG APOSOR450015-250MG
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Peso Molecular: 227.058 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12962570
Número CAS: 1190314-42-1