Print…
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450010-1G OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA 242 EUR
APOSOR450010-1G APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₁₄H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845613
Número CAS: 1167056-55-4