Print…
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 169 EUR
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Fórmula: C₁₀H₇BrOS
Ponto de ebulição: 118…121 °C (20 mm Hg)
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368508
Número CAS: 1131-87-9
UN: 3261
ADR: 8,III