Print…
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-[4-(Chloroformyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4391-250MG OR4391-1G
APOSOR4391-250MGEA 0 EUR
APOSOR4391-250MG APOSOR4391-1G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368530
Número CAS: 222541-76-6
UN: 3261
ADR: 8,III