Print…
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Carboxy-2-methyl-2H-indazole
OR4385-1G OR4385-250MG OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA 94.8 EUR
APOSOR4385-1G APOSOR4385-250MG APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368556
Número CAS: 34252-44-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III