Print…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43687-1G OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA 357 EUR
APOSOR43687-1G APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12047714
Número CAS: 7228-49-1