Print…
3-Bromopyrrolidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43677-1G OR43677-100MG OR43677-250MG
APOSOR43677-1GEA 1140 EUR
APOSOR43677-1G APOSOR43677-100MG APOSOR43677-250MG
3-Bromopyrrolidin-2-one
3-Bromopyrrolidin-2-one
Fórmula: C₄H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18886531
Número CAS: 40557-20-8