Print…
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
OR43676-5G OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA 690 EUR
APOSOR43676-5G APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143308
Número CAS: 58483-94-6