Print…
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43670-1G OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-1GEA 0 EUR
APOSOR43670-1G APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 240 °C
Densidade: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044853
Número CAS: 6342-75-2