Print…
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydrazinosulphonyl)anisole, 4-Methoxybenzenesulphonic acid hydrazide
OR43661-25G OR43661-5G OR43661-100G
APOSOR43661-25GEA 145 EUR
APOSOR43661-25G APOSOR43661-5G APOSOR43661-100G
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₃S
Ponto de Fusão: 109 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014751
Número CAS: 1950-68-1
EINECS: 217-769-5