Print…
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43629-1G OR43629-250MG OR43629-5G
APOSOR43629-1GEA 132 EUR
APOSOR43629-1G APOSOR43629-250MG APOSOR43629-5G
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Fórmula: C₁₆H₁₄
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204036
Número CAS: 5675-64-9