Print…
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(1H-Indazol-4-yl)ethanoic acid, 2-(1H-Indazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-1H-indazole
OR43628-250MG OR43628-1G
APOSOR43628-250MGEA 278 EUR
APOSOR43628-250MG APOSOR43628-1G
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Peso Molecular: 176.172 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13183061
Número CAS: 902131-33-3