Print…
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR43547-25G OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA 0 EUR
APOSOR43547-25G APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Fórmula: C₃H₄Br₂Cl₂
Peso Molecular: 270.778 g/mol
Ponto de ebulição: 20 °C (18 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018928
Número CAS: 70289-31-5