Print…
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 342 EUR
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇BrO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17168275
Número CAS: 1257535-60-6