Print…
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 0 EUR
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₃O₂S
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11204033
Número CAS: 85952-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III