Print…
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-(Chlorosulphonyl)-2,3-dichlorotoluene
OR43510-1G OR43510-250MG
APOSOR43510-1GEA 545 EUR
APOSOR43510-1G APOSOR43510-250MG
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₃O₂S
Peso Molecular: 259.537 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11976102
Número CAS: 163295-69-0
UN: 3261
ADR: 8 III