Print…
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 864 EUR
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17168274
Número CAS: 1257535-46-8