Print…
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 0 EUR
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20313017
Número CAS: 1338998-82-5