Print…
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42286-1G OR42286-250MG
APOSOR42286-1GEA 427 EUR
APOSOR42286-1G APOSOR42286-250MG
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Peso Molecular: 134.178 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12032770
Número CAS: 857292-66-1