Print…
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42282-1G OR42282-250MG
APOSOR42282-1GEA 522 EUR
APOSOR42282-1G APOSOR42282-250MG
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18803290
Número CAS: 179555-12-5