Print…
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42280-1G OR42280-250MG
APOSOR42280-1GEA 46.4 EUR
APOSOR42280-1G APOSOR42280-250MG
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid
Fórmula: C₁₆H₁₅ClO₄
Peso Molecular: 306.741 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31726534
Número CAS: 2367002-58-0