Print…
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42276-1G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Ponto de Fusão: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11112847
Número CAS: 103440-54-6