Print…
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 238 EUR
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fórmula: C₇H₈BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28397882
Número CAS: 1279106-02-3