Print…
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 111 EUR
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₆N₂O
Ponto de Fusão: 201…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18415946
Número CAS: 100517-53-1