Print…
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42258-1G OR42258-500MG
APOSOR42258-1GEA 683 EUR
APOSOR42258-1G APOSOR42258-500MG
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22376779
Número CAS: 2304634-23-7