Print…
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42257-1G OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA 1860 EUR
APOSOR42257-1G APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22376778
Número CAS: 2304634-56-6