Print…
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42236-1G OR42236-250MG
APOSOR42236-1GEA 835 EUR
APOSOR42236-1G APOSOR42236-250MG
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₂₀H₂₃BN₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953957
Número CAS: 916176-50-6