Print…
3-Bromophenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-ethynylbenzene
OR42232-1G OR42232-25G OR42232-5G
APOSOR42232-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42232-1G APOSOR42232-25G APOSOR42232-5G
3-Bromophenylacetylene
3-Bromophenylacetylene
Fórmula: C₈H₅Br
Peso Molecular: 181.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839983
Número CAS: 766-81-4