Print…
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, 3-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-3-oxopropanenitrile, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(cyanoacetyl)piperidine
OR42212-1G OR42212-250MG
APOSOR42212-1GEA 43.5 EUR
APOSOR42212-1G APOSOR42212-250MG
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08059465
Número CAS: 660406-84-8