Print…
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 133 EUR
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Fórmula: C₆H₇N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11977410
Número CAS: 127356-38-1