Print…
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42153-1G OR42153-25G OR42153-5G
APOSOR42153-1GEA 43.5 EUR
APOSOR42153-1G APOSOR42153-25G APOSOR42153-5G
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00248261
Número CAS: 16264-08-7