Print…
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Bromoisoquinolin-3(2H)-one, 8-Bromoisoquinolin-3-ol
OR42113-500MG OR42113-1G OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA 66.7 EUR
APOSOR42113-500MG APOSOR42113-1G APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11846498
Número CAS: 608515-49-7