Print…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-cyanophenyl methyl sulphone
OR42106-1G OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 174 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆BrNO₂S
Peso Molecular: 260.108 g/mol
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12828670
Número CAS: 1208402-11-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III