Print…
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42104-1G OR42104-250MG OR42104-5G
APOSOR42104-1GEA 75.4 EUR
APOSOR42104-1G APOSOR42104-250MG APOSOR42104-5G
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 127…128,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772830
Número CAS: 118465-49-9