Print…
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42059-1G OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA 186 EUR
APOSOR42059-1G APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Fórmula: C₉H₁₀IN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD27938271
Número CAS: 1704065-05-3