Print…
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 476 EUR
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12674991
Número CAS: 1189106-57-7