Print…
5-Hydroxybenzo[b]furan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 241 EUR
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699412
Número CAS: 13196-10-6