Print…
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-4-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine, 1-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)piperazine
OR4164-1G OR4164-250MG OR4164-5G
APOSOR4164-1GEA 88.6 EUR
APOSOR4164-1G APOSOR4164-250MG APOSOR4164-5G
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Fórmula: C₁₁H₂₃N₃
Ponto de ebulição: 77…78 °C (0,38 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093539
Número CAS: 496808-04-9