Print…
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 369 EUR
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Fórmula: C₁₁H₂₃N₃
Ponto de ebulição: 75…76 °C (0,25 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093538
Número CAS: 496808-03-8